2-Metyl-2-buten ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Trimethylethylene, Isoamylene, Isopentene
M0708-25ML M0708-500ML M0708-100ML
TCIAM0708-25MLEA 285 NOK
TCIAM0708-25ML TCIAM0708-500ML TCIAM0708-100ML
2-Metyl-2-buten ≥90.0% (by GC)
2-Metyl-2-buten
Formel: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Kokepunkt: 38°C
Smeltepunkt: -134°C
Tetthet: 0,6623 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: -45°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009276
CAS-nummer: 513-35-9
EINECS: 208-156-3
FN: 2460
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,00607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15f70fcdc73bdd846ca166c74801b57acabf1bde&vid=48a4d1e0167519114dd3207114e5524cfca7d751&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %