2-Metyl-2-buten ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Trimethylethylene, Isoamylene, Isopentene
P0067-25ML P0067-500ML P0067-100ML
TCIAP0067-25MLEA 365 NOK
TCIAP0067-25ML TCIAP0067-500ML TCIAP0067-100ML
2-Metyl-2-buten ≥95.0% (by GC)
2-Metyl-2-buten
Formel: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Kokepunkt: 38°C
Smeltepunkt: -134°C
Tetthet: 0,6623 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: -45°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009276
CAS-nummer: 513-35-9
EINECS: 208-156-3
FN: 2460
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,00607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=186d47d3ab8b63d9610f4d0b29142b8bc8cf21c7&vid=3a6c9e6ed1cbda67a0588f70b6999e3c5669feb4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %