3,3-Dimetyl-1-buten ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
D1163-25ML
D1163-100ML
TCIAD1163-25MLEA
675
NOK
TCIAD1163-25ML
TCIAD1163-100ML
3,3-Dimetyl-1-buten ≥96.0% (by GC)
3,3-Dimetyl-1-buten
Formel:
C₆H₁₂ Kokepunkt: 41°C Smeltepunkt: –115 °C Tetthet: 0,6683 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: –28°C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00008853 CAS-nummer: 558-37-2 EINECS: 209-195-9 FN: 3295 ADR: 3,II |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |