1-Dekyn ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D0037-25ML D0037-5ML
TCIAD0037-25MLEA 770 NOK
TCIAD0037-25ML TCIAD0037-5ML
1-Dekyn ≥95.0% (by GC)
1-Dekyn
Formel: C₁₀H₁₈
MW: 138,25 g/mol
Kokepunkt: 174°C
Smeltepunkt: –44 °C
Tetthet: 0,766 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 50°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009576
CAS-nummer: 764-93-2
EINECS: 212-132-8
FN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c53acc93d8422f63145fe4e41115bc66cc94e4ae&vid=26140693591997a48877302e73e973230f982c1b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %