1-Pentyn ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
P0068-25ML P0068-5ML
TCIAP0068-25MLEA 795 NOK
TCIAP0068-25ML TCIAP0068-5ML
1-Pentyn ≥98.0% (by GC)
1-Pentyn
Formel: C₅H₈
MW: 68,12 g/mol
Kokepunkt: 40°C
Smeltepunkt: –90 °C
Tetthet: 0,6901 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: -34°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009469
CAS-nummer: 627-19-0
EINECS: 210-987-1
FN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc5062bf3eab5122e66f2851750252f7ed2f467e&vid=dc5062bf3eab5122e66f2851750252f7ed2f467e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %