9-Metylantracen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
M0153-1G M0153-5G
TCIAM0153-1GEA 220 NOK
TCIAM0153-1G TCIAM0153-5G
9-Metylantracen ≥98.0% (by GC)
9-Metylantracen
Formel: C₁₅H₁₂
MW: 192,26 g/mol
Kokepunkt: 370°C
Smeltepunkt: 73…76 °C
Tetthet: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001261
CAS-nummer: 779-02-2
EINECS: 212-299-7
FN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76d7837b11d2b36182b1a885bb75b7144c6c08e1&vid=cbb786bbed00ce55811eac86348a40574d137e01&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C
Solubility in hot Toluene very faint turbidity