3-Methoxy-1-propanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Trimethylene glycol monomethyl ether
M1475-25G M1475-250G
TCIAM1475-25GEA 500 NOK
TCIAM1475-25G TCIAM1475-250G
3-Methoxy-1-propanol ≥98.0% (by GC)
3-Methoxy-1-propanol
Formel: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Kokepunkt: 153°C
Flash punkt: 38°C
MDL nummer: MFCD00039550
CAS-nummer: 1589-49-7
EINECS: 433-230-9
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a59a6678ff6760f69dcf252164a08befaf3fc955&vid=a59a6678ff6760f69dcf252164a08befaf3fc955&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %