2-Butyl-2-etyl-1,3-propandiol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1-hexanol, 3,3-Bis(hydroxymethyl)heptane, 2-Butyl-2-ethylpropane-1,3-diol
B0922-25G B0922-500G
TCIAB0922-25GEA 220 NOK
TCIAB0922-25G TCIAB0922-500G
2-Butyl-2-etyl-1,3-propandiol ≥98.0% (by GC)
2-Butyl-2-etyl-1,3-propandiol
Formel: C₉H₂₀O₂
MW: 160,26 g/mol
Kokepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 39 °C
Tetthet: 0,931 g/cm³ (50 °C)
MDL nummer: MFCD00004697
CAS-nummer: 115-84-4
EINECS: 204-111-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a8bdeb11b5c133a4a484c57ad089011282d0aa6&vid=8a8bdeb11b5c133a4a484c57ad089011282d0aa6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency