2-Methyl-1,3-propanediol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1,3-Dihydroxy-2-methylpropane
M1114-25ML M1114-500ML
TCIAM1114-25MLEA 230 NOK
TCIAM1114-25ML TCIAM1114-500ML
2-Methyl-1,3-propanediol ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-1,3-propanediol
Formel: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Kokepunkt: 214°C
MDL nummer: MFCD00082586
CAS-nummer: 2163-42-0
EINECS: 412-350-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a84a8c7266f92c2bb211865a0ec5defb40d60817&vid=a84a8c7266f92c2bb211865a0ec5defb40d60817&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %