1,8-Dichlorohexadecafluorooctane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1,8-Dichloroperfluorooctane
D2804-25G D2804-5G
TCIAD2804-25GEA 1900 NOK
TCIAD2804-25G TCIAD2804-5G
1,8-Dichlorohexadecafluorooctane ≥98.0% (by GC)
1,8-Dichlorohexadecafluorooctane
Formel: C₈Cl₂F₁₆
MW: 470,97 g/mol
MDL nummer: MFCD00155747
CAS-nummer: 647-25-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8965e0aa78bd687eab2c14f177057a66e9837da8&vid=8965e0aa78bd687eab2c14f177057a66e9837da8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 1.7980 to 1.8080
Refractive index n20/D 1.3120 to 1.3160