Ethyl-4-nitrocinnamate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Ethyl 4-nitrocinnamate
N0598-25G N0598-5G
TCIAN0598-25GEA 1625 NOK
TCIAN0598-25G TCIAN0598-5G
Ethyl-4-nitrocinnamate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-4-nitrocinnamate
Formel: C₁₁H₁₁NO₄
MW: 221,21 g/mol
MDL nummer: MFCD00007380
CAS-nummer: 953-26-4
EINECS: 213-463-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38e1526c7c72fc03e6cc5b28c94cb040219cc504&vid=38e1526c7c72fc03e6cc5b28c94cb040219cc504&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C