7,12-Dimethylbenz[a]anthracene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D0677-1G D0677-5G
TCIAD0677-1GEA 1875 NOK
TCIAD0677-1G TCIAD0677-5G
7,12-Dimethylbenz[a]anthracene ≥98.0% (by GC)
7,12-Dimethylbenz[a]anthracene
Formel: C₂₀H₁₆
MW: 256,35 g/mol
Kokepunkt: 440 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 123 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003600
CAS-nummer: 57-97-6
EINECS: 200-359-5
ADR: 9,III
Merck Indeks: 14,03235
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33fa8b3486ef6cb93138d61afd9a3eb28c881506&vid=4bd58e35af65e09c4cae4071acfe2f4a2503cae1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency