1,2,4,5-Tetrabrombensen ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T0031-25G T0031-5G
TCIAT0031-25GEA 2450 NOK
TCIAT0031-25G TCIAT0031-5G
1,2,4,5-Tetrabrombensen ≥97.0% (by GC)
1,2,4,5-Tetrabrombensen
Formel: C₆H₂Br₄
MW: 393,7 g/mol
MDL nummer: MFCD00000063
CAS-nummer: 636-28-2
EINECS: 211-253-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc2bb335ef090077291f440d6ba0f593307381e9&vid=24cbff081857a08e78b964928569668e2d061ebb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 178.0 to 183.0 deg-C