1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,4-Bis(trimethylsilyl)buta-1,3-diyne, 1,4-Bis(trimethylsilyl)butadiyne
B1298-1G B1298-5G
TCIAB1298-1GEA 850 NOK
TCIAB1298-1G TCIAB1298-5G
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne ≥99.0% (by GC)
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne
Formel: C₁₀H₁₈Si₂
MW: 194,42 g/mol
MDL nummer: MFCD00009839
CAS-nummer: 4526-07-2
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3ee56c1771215c50f194b2e780159df73c55871&vid=a3ee56c1771215c50f194b2e780159df73c55871&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 110.0 to 113.0 deg-C