trans-1,4-Diphenyl-2-butene-1,4-dione ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D2185-25G D2185-5G
TCIAD2185-25GEA 2800 NOK
TCIAD2185-25G TCIAD2185-5G
trans-1,4-Diphenyl-2-butene-1,4-dione ≥98.0% (by GC)
trans-1,4-Diphenyl-2-butene-1,4-dione
Formel: C₁₆H₁₂O₂
MDL nummer: MFCD00003083
CAS-nummer: 959-28-4
EINECS: 213-498-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d807d4db67d0d219089d36470e6b237845763375&vid=d807d4db67d0d219089d36470e6b237845763375&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 112.0 deg-C