Methyl-2-bromo-5-methoxybenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate, 2-Bromo-5-methoxybenzoic acid methyl ester
M1934-25G M1934-5G
TCIAM1934-25GEA 1525 NOK
TCIAM1934-25G TCIAM1934-5G
Methyl-2-bromo-5-methoxybenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-2-bromo-5-methoxybenzoate
Formel: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Kokepunkt: 162°C
MDL nummer: MFCD00051594
CAS-nummer: 35450-36-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b69f679f2284eadd2c05450d8abacaa7d15bfdd1&vid=b69f679f2284eadd2c05450d8abacaa7d15bfdd1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %