1,2,4-Tribrombensen ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T0346-25G T0346-5G
TCIAT0346-25GEA 1550 NOK
TCIAT0346-25G TCIAT0346-5G
1,2,4-Tribrombensen ≥95.0% (by GC)
1,2,4-Tribrombensen
Formel: C₆H₃Br₃
MW: 314,8 g/mol
Kokepunkt: 85 - 90 °C (0,04 -rr)
Smeltepunkt: 44 °C
MDL nummer: MFCD00000062
CAS-nummer: 615-54-3
EINECS: 210-433-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5c4d008fbc47282adb3e5f29b3717d2b4c86b91&vid=c5c4d008fbc47282adb3e5f29b3717d2b4c86b91&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C