4-tert-Amylphenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: p-(1,1-Dimethylpropyl)phenol, 4-(2-Methyl-2-butyl)phenol, 4-tert-Pentylphenol
A0460-25G A0460-500G
TCIAA0460-25GEA 230 NOK
TCIAA0460-25G TCIAA0460-500G
4-tert-Amylphenol ≥98.0% (by GC)
4-tert-Amylphenol
Formel: C₁₁H₁₆O
MW: 164,25 g/mol
MDL nummer: MFCD00002369
CAS-nummer: 80-46-6
EINECS: 201-280-9
FN: 2430
ADR: 8,III
Merck Indeks: 14,07142
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a394da6d954d349044dfdb3594b0b7901512e9a1&vid=a394da6d954d349044dfdb3594b0b7901512e9a1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C