5-Bromo-o-anisaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde, 5-Bromo-2-anisaldehyde
B1791-25G
B1791-250G
TCIAB1791-25GEA
555
NOK
TCIAB1791-25G
TCIAB1791-250G
5-Bromo-o-anisaldehyde ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-o-anisaldehyde
Formel:
C₈H₇BrO₂ MW: 215,05 g/mol Kokepunkt: 269 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 117 °C |
MDL nummer:
MFCD00003347 CAS-nummer: 25016-01-7 EINECS: 246-564-3 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 116.0 to 119.0 deg-C |