1-brom-2,3-diklorbensen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B0980-25G B0980-5G
TCIAB0980-25GEA 475 NOK
TCIAB0980-25G TCIAB0980-5G
1-brom-2,3-diklorbensen ≥99.0% (by GC)
1-brom-2,3-diklorbensen
Formel: C₆H₃BrCl₂
MW: 225,9 g/mol
Kokepunkt: 243°C
Smeltepunkt: 60 °C
MDL nummer: MFCD00000536
CAS-nummer: 56961-77-4
EINECS: 260-476-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4fdaeb00185b9565fb6141bdaee57bea87046edd&vid=3cec91531832a1e8c80f49d2218608a45a2a8bc0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 59.0 to 61.0 deg-C