1-Brom-2,4-diklorbensen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
B2187-25G
B2187-5G
TCIAB2187-25GEA
2800
NOK
TCIAB2187-25G
TCIAB2187-5G
1-Brom-2,4-diklorbensen ≥98.0% (by GC)
1-Brom-2,4-diklorbensen
Formel:
C₆H₃BrCl₂ MW: 225,9 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00018333 CAS-nummer: 1193-72-2 EINECS: 214-778-6 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |