4-Brom-1,2-diklorbensen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B0983-25G B0983-500G B0983-100G
TCIAB0983-25GEA 620 NOK
TCIAB0983-25G TCIAB0983-500G TCIAB0983-100G
4-Brom-1,2-diklorbensen ≥98.0% (by GC)
4-Brom-1,2-diklorbensen
Formel: C₆H₃BrCl₂
Kokepunkt: 140 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 24,5 °C
Tetthet: 1,781 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00040849
CAS-nummer: 18282-59-2
EINECS: 242-160-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=453d4dce7d0a49ab4d968e33e72dac67c5e524c6&vid=1429d58aadb86e97b9573b3c495652ad1edf02a2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %