1-Bromo-3-chloro-4-fluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzene, 4-Bromo-2-chlorofluorobenzene
B1860-25G B1860-5G
TCIAB1860-25GEA 1150 NOK
TCIAB1860-25G TCIAB1860-5G
1-Bromo-3-chloro-4-fluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-3-chloro-4-fluorobenzene
Formel: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Kokepunkt: 95°C
Tetthet: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 88°C
MDL nummer: MFCD00051794
CAS-nummer: 60811-21-4
EINECS: 405-580-2
FN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8167bd867b54775c84b131652732dab163f8dd7a&vid=b12681de55dbacb300f7c180a3095246a1575e2a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %