1-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B2724-5G B2724-25G
TCIAB2724-5GEA 300 NOK
TCIAB2724-5G TCIAB2724-25G
1-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzene
Formel: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Kokepunkt: 92°C
Flash punkt: 92°C
MDL nummer: MFCD00079708
CAS-nummer: 1996-29-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b8b4210fb425950e23c14cc1a11b671407dc3a9&vid=7b8b4210fb425950e23c14cc1a11b671407dc3a9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %