1-Brom-4-klor-3-fluorbensen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene
B1861-25G B1861-5G
TCIAB1861-25GEA 1200 NOK
TCIAB1861-25G TCIAB1861-5G
1-Brom-4-klor-3-fluorbensen ≥98.0% (by GC)
1-Brom-4-klor-3-fluorbensen
Formel: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Kokepunkt: 142°C
Tetthet: 1,71 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00042519
CAS-nummer: 60811-18-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=318e9bfe770433bfffcfc056060fb485e0d307a0&vid=9b034658fe8c6d7590e4792cdb3d73fd4d858def&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %