2-Bromo-4-chloroaniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B2268-25G B2268-5G
TCIAB2268-25GEA 1500 NOK
TCIAB2268-25G TCIAB2268-5G
2-Bromo-4-chloroaniline ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-4-chloroaniline
Formel: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Kokepunkt: 127°C
Smeltepunkt: 69 °C
MDL nummer: MFCD00041313
CAS-nummer: 873-38-1
EINECS: 212-837-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c642cfd52ab2b1ccac287844b2de2f53d610c9a5&vid=90f7360eb324904ab0634d219df9377162af7d1f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C