4-Bromo-2-chloroaniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B1993-25G B1993-5G
TCIAB1993-25GEA 1575 NOK
TCIAB1993-25G TCIAB1993-5G
4-Bromo-2-chloroaniline ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-2-chloroaniline
Formel: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Kokepunkt: 264 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 71 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007660
CAS-nummer: 38762-41-3
EINECS: 254-118-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c97029cad3ff6c496b13f56dbbdea843fc098998&vid=07d36d4f1aa9f0494387c4c1f66a30a3ac0cbb1b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency