1,2-Dibrom-4,5-difluorbensen ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D1913-25G D1913-5G
TCIAD1913-25GEA 1150 NOK
TCIAD1913-25G TCIAD1913-5G
1,2-Dibrom-4,5-difluorbensen ≥97.0% (by GC)
1,2-Dibrom-4,5-difluorbensen
Formel: C₆H₂Br₂F₂
MW: 271,89 g/mol
Kokepunkt: 208 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 32,5…33.5 °C
Flash punkt: 44°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009890
CAS-nummer: 64695-78-9
EINECS: 265-021-1
FN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d71346556bbd79106730b1622e97bb85153ee347&vid=1c6a5d8f5bb615494d898d815782c2fe27a6e0ab&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %