1,2-Dibromo-4-fluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D2854-25G D2854-5G
TCIAD2854-25GEA 1725 NOK
TCIAD2854-25G TCIAD2854-5G
1,2-Dibromo-4-fluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1,2-Dibromo-4-fluorobenzene
Formel: C₆H₃Br₂F
MW: 253,9 g/mol
MDL nummer: MFCD00070780
CAS-nummer: 2369-37-1
EINECS: 219-131-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d470695444e99a9a01727baf215f03465b49dd19&vid=bdbbcb30860e33d95b9f2143a320d300a1c3c5d2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %