3,5-Dibrom-1-fluorbensen ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,3-Dibromo-5-fluorobenzene
D2211-10G D2211-25G
TCIAD2211-10GEA 570 NOK
TCIAD2211-10G TCIAD2211-25G
3,5-Dibrom-1-fluorbensen ≥97.0% (by GC)
3,5-Dibrom-1-fluorbensen
Formel: C₆H₃Br₂F
MW: 253,9 g/mol
Kokepunkt: 84°C
Tetthet: 2,01 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00061119
CAS-nummer: 1435-51-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=609c6c426f0cce446d2d3a25233be3147fcbd1db&vid=5ded9469706574545329d946bb7dc18136899988&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %