1,4-Dibrom-2,5-difluorbensen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D1864-10G D1864-25G
TCIAD1864-10GEA 620 NOK
TCIAD1864-10G TCIAD1864-25G
1,4-Dibrom-2,5-difluorbensen ≥98.0% (by GC)
1,4-Dibrom-2,5-difluorbensen
Formel: C₆H₂Br₂F₂
MW: 271,89 g/mol
Kokepunkt: 96°C
Smeltepunkt: 65 °C
MDL nummer: MFCD00000346
CAS-nummer: 327-51-5
EINECS: 206-317-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6953d457c66a6de9c766bd26ae2ffa3be6de2c9&vid=c6114ced5fc8f88ff150ac3057e9b8466fd14fe2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency