1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
2,4,5-Trifluorobromobenzene
B1167-25G
B1167-5G
TCIAB1167-25GEA
1125
NOK
TCIAB1167-25G
TCIAB1167-5G
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene
Formel:
C₆H₂BrF₃ MW: 210,98 g/mol Kokepunkt: 144°C Smeltepunkt: –19 °C Tetthet: 1,8022 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 55°C |
MDL nummer:
MFCD00000306 CAS-nummer: 327-52-6 EINECS: 206-318-8 FN: 1993 ADR: 3,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |