1-Bromo-2,4,6-trifluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
2-Bromo-1,3,5-trifluorobenzene
B1168-25G
B1168-5G
TCIAB1168-25GEA
2875
NOK
TCIAB1168-25G
TCIAB1168-5G
1-Bromo-2,4,6-trifluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-2,4,6-trifluorobenzene
Formel:
C₆H₂BrF₃ MW: 210,98 g/mol Kokepunkt: 140°C Smeltepunkt: 3,5 °C Tetthet: 1,79 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 58°C |
MDL nummer:
MFCD00000334 CAS-nummer: 2367-76-2 EINECS: 219-125-9 FN: 1993 ADR: 3,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |