2-Bromo-1,4-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,5-Difluorobromobenzene, 1-Bromo-2,5-difluorobenzene
B1166-25G B1166-5G
TCIAB1166-25GEA 875 NOK
TCIAB1166-25G TCIAB1166-5G
2-Bromo-1,4-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-1,4-difluorobenzene
Formel: C₆H₃BrF₂
MW: 192,99 g/mol
Kokepunkt: 58°C
Smeltepunkt: –32 °C
Tetthet: 1,7414 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 65°C
MDL nummer: MFCD00000345
CAS-nummer: 399-94-0
EINECS: 206-920-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3be260075cd13c178bccc35e7325613e906447d&vid=fd39f3e93c7673beb7c1f8c034070949fdea03b3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %