1-Bromo-2,6-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Bromo-1,3-difluorobenzene
D1943-25G D1943-5G
TCIAD1943-25GEA 1875 NOK
TCIAD1943-25G TCIAD1943-5G
1-Bromo-2,6-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-2,6-difluorobenzene
Formel: C₆H₃BrF₂
MW: 192,99 g/mol
Kokepunkt: 137°C
Tetthet: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 53°C
MDL nummer: MFCD00009894
CAS-nummer: 64248-56-2
EINECS: 264-750-2
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07ff25d2650d8dd6a096cc479156a12ebd1800e3&vid=2229e47439bbad25e958dcad6b86ffe4aa4f1065&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %