4-Bromo-1,2-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Bromo-3,4-difluorobenzene
B1523-25G B1523-250G
TCIAB1523-25GEA 485 NOK
TCIAB1523-25G TCIAB1523-250G
4-Bromo-1,2-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-1,2-difluorobenzene
Formel: C₆H₃BrF₂
MW: 192,99 g/mol
Kokepunkt: 151°C
Smeltepunkt: –4 °C
Tetthet: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 33°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000304
CAS-nummer: 348-61-8
EINECS: 206-481-5
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=921509fa0d7ed1d60bde8dcffcc1cc26fe9052a8&vid=b40cfb305f91929a7120b701712a5d33187aa12d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %