1-Brom-3,5-difluorbensen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,5-Difluorobromobenzene
B1764-25G B1764-250G
TCIAB1764-25GEA 460 NOK
TCIAB1764-25G TCIAB1764-250G
1-Brom-3,5-difluorbensen ≥98.0% (by GC)
1-Brom-3,5-difluorbensen
Formel: C₆H₃BrF₂
MW: 192,99 g/mol
Kokepunkt: 140°C
Smeltepunkt: –27 °C
Tetthet: 1,676 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 44°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010305
CAS-nummer: 461-96-1
EINECS: 416-710-2
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00e82392b1357ca50447abbfc1aa20e8659f204b&vid=cbdc1d20d04f58b63668a12b124121104c159a94&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %