1-Brom-3-fluorbensen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Bromofluorobenzene
B0882-25G B0882-250G
TCIAB0882-25GEA 395 NOK
TCIAB0882-25G TCIAB0882-250G
1-Brom-3-fluorbensen ≥98.0% (by GC)
1-Brom-3-fluorbensen
Formel: C₆H₄BrF
MW: 175 g/mol
Kokepunkt: 147°C
Smeltepunkt: –8 °C
Tetthet: 1,7081 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 39°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000326
CAS-nummer: 1073-06-9
EINECS: 214-023-0
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84477681ca3da7246158ef29fc065c94a2542a39&vid=8b54100f225e10979bdb6d837b1eac749e8544ae&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %