Benzophenone imine ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Benzophenoneimine
B1912-25G B1912-5G
TCIAB1912-25GEA 1050 NOK
TCIAB1912-25G TCIAB1912-5G
Benzophenone imine ≥95.0% (by GC)
Benzophenone imine
Formel: C₁₃H₁₁N
MW: 181,24 g/mol
Kokepunkt: 108°C
MDL nummer: MFCD00001760
CAS-nummer: 1013-88-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fdb262cc35a281e7af7e36850b0aa4e2c5575443&vid=fdb262cc35a281e7af7e36850b0aa4e2c5575443&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %