1-Brom-4-fluorbensen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Bromofluorobenzene
B0884-25G B0884-500G B0884-100G
TCIAB0884-25GEA 220 NOK
TCIAB0884-25G TCIAB0884-500G TCIAB0884-100G
1-Brom-4-fluorbensen ≥98.0% (by GC)
1-Brom-4-fluorbensen
Formel: C₆H₄BrF
MW: 175 g/mol
Kokepunkt: 153°C
Smeltepunkt: –16 °C
Tetthet: 1,4946 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 56°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000342
CAS-nummer: 460-00-4
EINECS: 207-300-2
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad158a0c71fcce037778e0fc07b80269fca7f3dc&vid=356084e488e068614277e8479a4f10a91137875e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %