4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B2002-25G B2002-5G
TCIAB2002-25GEA 1525 NOK
TCIAB2002-25G TCIAB2002-5G
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde ≥96.0% (by GC)
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO
MW: 203,01 g/mol
MDL nummer: MFCD00143261
CAS-nummer: 57848-46-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e702d3bf4c741f46f4e55152619265b6adb664f6&vid=f3b7565e8f19249aadc14e4b3fce831d6aca4406&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 61.0 to 66.0 deg-C