3-Bromo-4-fluorobenzonitrile ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
B1965-25G B1965-5G
TCIAB1965-25GEA 1125 NOK
TCIAB1965-25G TCIAB1965-5G
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile ≥99.0% (by GC)
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
Kokepunkt: 134 - 136 °C (33 -rr)
Smeltepunkt: 53…58 °C
MDL nummer: MFCD00055432
CAS-nummer: 79630-23-2
EINECS: 279-200-7
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39d5705402e001d94f57934addaa34459576ac85&vid=a31249149b6ba10b38a63e1ee883396421eeabf5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 55.0 to 58.0 deg-C