1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B3017-25G B3017-5G
TCIAB3017-25GEA 1925 NOK
TCIAB3017-25G TCIAB3017-5G
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene ≥97.0% (by GC)
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene
Formel: C₆H₃BrFI
MW: 300,9 g/mol
Kokepunkt: 112°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00042577
CAS-nummer: 136434-77-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d06b71b61b6748fad455fbb75a5e2826057e244e&vid=8c529880cf45ade83737ab2ff8f18b6161ea11aa&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C