1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
B2007-25G B2007-5G
TCIAB2007-25GEA 2150 NOK
TCIAB2007-25G TCIAB2007-5G
1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₄BrF₃O
MW: 241,01 g/mol
Kokepunkt: 81°C
Tetthet: 1,635 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 62°C
MDL nummer: MFCD00040943
CAS-nummer: 2252-44-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a7d4f59fcd84341f20b211aac34aa2f2803a1b9&vid=bbba9e100c752ca3e7ef275edfa6d83662072ec7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %