1-brom-4-(trifluormetoksy)bensen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
B1772-5G B1772-25G
TCIAB1772-5GEA 285 NOK
TCIAB1772-5G TCIAB1772-25G
1-brom-4-(trifluormetoksy)bensen ≥98.0% (by GC)
1-brom-4-(trifluormetoksy)bensen
Formel: C₇H₄BrF₃O
MW: 241,01 g/mol
Kokepunkt: 80°C
Tetthet: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 67°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00040834
CAS-nummer: 407-14-7
EINECS: 206-979-2
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=001c6bd25452f00a43fe7729faf8c71913aa793e&vid=44aff4b1f57b499a9c9c0ab50006beca44317fd1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %