2-Bromo-5-fluorophenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzene
B2040-25G B2040-5G
TCIAB2040-25GEA 2725 NOK
TCIAB2040-25G TCIAB2040-5G
2-Bromo-5-fluorophenol ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-5-fluorophenol
Formel: C₆H₄BrFO
MW: 191 g/mol
Kokepunkt: 184 - 186 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,717 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 87°C
MDL nummer: MFCD00040939
CAS-nummer: 147460-41-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9fcc368d8b0d498ab291195b897257dfb74c4b4&vid=584d2553d8057509baf0b7fde20a23cf26baf584&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %