3-Bromoaniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B0542-25G B0542-100G
TCIAB0542-25GEA 515 NOK
TCIAB0542-25G TCIAB0542-100G
3-Bromoaniline ≥98.0% (by GC)
3-Bromoaniline
Formel: C₆H₆BrN
MW: 172.02 g/mol
Kokepunkt: 251°C
Smeltepunkt: 16
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007757
CAS-nummer: 591-19-5
EINECS: 209-704-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad4bafd76eff30d86621241f0af3928acd41da79&vid=ad4bafd76eff30d86621241f0af3928acd41da79&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %