2-Bromo-5-nitroaniline ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B3041-25G B3041-5G
TCIAB3041-25GEA 2700 NOK
TCIAB3041-25G TCIAB3041-5G
2-Bromo-5-nitroaniline ≥97.0% (by GC)
2-Bromo-5-nitroaniline
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217,02 g/mol
Smeltepunkt: 141 °C
MDL nummer: MFCD00051578
CAS-nummer: 10403-47-1
EINECS: 233-874-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a2df6a16f2c1891b96bc5dee0fa733bface4921&vid=80b3fc01b9de5a0b8708f95e5ae172f3ff0eb31e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C