1,4-Dibrom-2-nitrobensen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,5-Dibromonitrobenzene
D0196-25G D0196-250G
TCIAD0196-25GEA 405 NOK
TCIAD0196-25G TCIAD0196-250G
1,4-Dibrom-2-nitrobensen ≥98.0% (by GC)
1,4-Dibrom-2-nitrobensen
Formel: C₆H₃Br₂NO₂
MW: 280,9 g/mol
Smeltepunkt: 81…85 °C
Tetthet: 2,374 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00007046
CAS-nummer: 3460-18-2
EINECS: 222-404-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0da2e007a9de6402f7fcc6eb47b9db06fe78747b&vid=8e0317acdd1553da096852bc470228775552b8f1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity