2-Bromo-5-nitroanisole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B3418-25G B3418-5G
TCIAB3418-25GEA 3400 NOK
TCIAB3418-25G TCIAB3418-5G
2-Bromo-5-nitroanisole ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-5-nitroanisole
Formel: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,03 g/mol
MDL nummer: MFCD00041250
CAS-nummer: 77337-82-7
EINECS: 278-669-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c23fc1f033550751a8d7a64bb4e70d905db2dd0&vid=bcccfd68a72297d8493911dba1528e8c25207294&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C